Läs mer
3-(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10107392
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10107392 1 g 1g
10623075 5 g 5g
10545184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10107392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01247DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-86-1
Molekylformel C10H14BNO2
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD03425979
InChI-nyckel HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
PubChem CID 2794717
IUPAC-namn 3-(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.04
Procent renhet 97%