Läs mer
3',5,5'-Trichlorosalicylanilide, TRC
Produktkod. 30456417
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456417 10 g
1 options
Produktkod. 30456417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77433010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5,5'-Trichlorosalicylanilide
CAS 106480-60-8
Molekylformel C13H8Cl3NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Chloro-N-(3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl3NO2/c14-7-1-2-12(18)11(6-7)13(19)17-10-4-8(15)3-9(16)5-10/h1-6,18H,(H,17,19)
LEDER O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)C2=C(O)C=CC(Cl)=C2
IUPAC-namn 5-chloro-N-(3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 316.57
Formel vikt 314.9621