Läs mer
3,5,5-trimetyl-1-hexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol |
| CAS | 3452-97-9 |
| Molekylformel | C9H20O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Nonylol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(CCO)CC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 3,5,5-trimetylhexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vikt | 144.1514 |