Läs mer
3,5,5-trimetylhexansyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046173
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318076 100 mL 100ml
11328076 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13360.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3302-10-1 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
3,5,5-trimetylhexansyra, är en viktig organisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5,5-Trimetylhexansyra, är en viktig organisk mellanprodukt. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3302-10-1
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.24
MDL-nummer MFCD00020507
InChI-nyckel OILUAKBAMVLXGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoicacid, unii-aw943q219o, acmc-1assi, dsstox_cid_9254, 3,5-trimethylhexanoic acid, dsstox_rid_78735, dsstox_gsid_29254, 3,5,5 trimethylhexanoic acid
PubChem CID 90960
IUPAC-namn 3,5,5-trimetylhexansyra
LEDER CC(CC(=O)O)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.91
Kokpunkt 230°C to 232°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1749506
Löslighetsinformation Miscible with the usual organic solvents.
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.