missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride |
| CAS | 36727-29-4 |
| Molekylformel | C9H17ClO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(CC(=O)Cl)CC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 3,5,5-trimethylhexanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.68 |
| Formel vikt | 176.0968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?