Läs mer
3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478145
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15478145
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32647.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14346-25-9
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.24
MDL-nummer MFCD00464834
InChI-nyckel MZAZSAHKQBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 6,7-dihydro-3h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 5h-one, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta b thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0^ 2,6 dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one, 3,5,6,7-tetrahydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophen-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,10-trien-12-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one
PubChem CID 203420
IUPAC-namn 2,6,7,8-tetrahydrocyclopenta[2,3]thieno[2,4-d]pyrimidin-1-one
LEDER O=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Smältpunkt 242°C to 244°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.24
Procent renhet 96%