Läs mer
3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488145
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488145 5 g 5g
15478145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32647.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14346-25-9
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.24
MDL-nummer MFCD00464834
InChI-nyckel MZAZSAHKQBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 6,7-dihydro-3h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 5h-one, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta b thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0^ 2,6 dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one, 3,5,6,7-tetrahydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophen-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,10-trien-12-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one
PubChem CID 203420
IUPAC-namn 2,6,7,8-tetrahydrocyclopenta[2,3]thieno[2,4-d]pyrimidin-1-one
LEDER O=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Smältpunkt 242°C to 244°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.24
Procent renhet 96%