Läs mer
3,5,6-Tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,6-Tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| CAS | 1428257-54-8 |
| Molekylformel | C12H7Br3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Br3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| LEDER | BrC(C=C1Br)=C2C(Br)=CC=C3C2=C1CC3 |
| IUPAC-namn | 3,5,6-tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.9 |
| Formel vikt | 387.8098 |