missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol |
| CAS | 6515-38-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C5 H2 Cl3 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10) |
| LEDER | Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5,6-trichloropyridin-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?