Läs mer
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 196.9202 |