Läs mer
3,5,6-Triklorosalisylsyra, TRC
Produktkod. 30457192
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457192 1 g
1 options
Produktkod. 30457192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8960451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Molekylformel C7 H3 Cl3 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,5-trikloro-6-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 241.46
Formel vikt 239.9148