Läs mer
3,5,6-Triklorosalisylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 40932-60-3 |
| Molekylformel | C7 H3 Cl3 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trikloro-6-hydroxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.46 |
| Formel vikt | 239.9148 |