missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5,6-Trihydroxy-1-isopropylindole, TRC

Produktkod. 30451124
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30451124 25 mg -
30450808 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79528525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73853-05-1
Molekylformel C11 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 207.226
Synonym 1-(1-Methylethyl)-1H-indole-3,5,6-triol
IUPAC-namn 1-propan-2-ylindole-3,5,6-triol
LEDER CC(C)n1cc(O)c2cc(O)c(O)cc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5,6-Trihydroxy-1-isopropylindole
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-6(2)12-5-11(15)7-3-9(13)10(14)4-8(7)12/h3-6,13-15H,1-2H3
Formel vikt 207.09
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.