missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-{5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-7-9(3-4-11(15)16)8(2)14-10(13-7)5-6-12-14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 219.1008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?