Läs mer
3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30999313
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30999313 100 g 100g
30995977 5 g 5g
30990507 25 g 25g
30990237 1 g 1g
30993816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30999313 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD140581100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
CAS 529-44-2
Molekylformel C15H10O8
MDL-nummer MFCD00006827
Kvantitet 100 g
LEDER OC1=CC(O)=C2C(=O)C(O)=C(OC2=C1)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 318.24
Procent renhet 98%