Läs mer
3',5,7-Trihydroxy-4'-metoxyflavanon, 97%
Produktkod. 11408897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408897 1 g 1g
11418897 5 g 5g
11428897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20528.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 520-33-2 | C16H14O6 | 302,28 g/mol
(± )-Hesperetin är en antioxidant flavonoid. Inducerar G1-fas cellcykelstopp. Antiinflammatorisk. (± )-Hesperetin dämpar NF-κ B aktivering. Minskar kolesterolbiosyntesen. Hämmar lipidperoxidation. Neuroskyddande mot neuronala oxidativa skador.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(± )-Hesperetin är en antioxidant flavonoid. Inducerar G1-fas cellcykelstopp. Antiinflammatorisk. (± )-Hesperetin dämpar NF-κ B aktivering. Minskar kolesterolbiosyntesen. Hämmar lipidperoxidation. Neuroskyddande mot neuronala oxidativa skador.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), utspädda alkalier och etanol (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-33-2
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
MDL-nummer MFCD00075646
InChI-nyckel AIONOLUJZLIMTK-AWEZNQCLSA-N
Synonym hesperetin, hesperitin, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, hesperin, yso2, cyanidanon 4'-methyl ether 1626, 5,7,3'-trihydroxy-4'-methoxyflavanone, --hesperetin, prestwick_908, unii-q9q3d557f1
PubChem CID 72281
ChEBI CHEBI:28230
IUPAC-namn (2S)-5,7-dihydroxi-2-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)-2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone
Smältpunkt 227 °C till 232 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 309850
Merck Index 14,4670
Löslighetsinformation Lösligt i vatten (delvis), utspädda alkalier och etanol (50 mg/ml).
Formel vikt 302.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.