Läs mer
3,5,7-trimetyladamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384702
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10384702 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10160912 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10386494 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12973DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 15291-66-4
Molekylformel C14H22O2
Molekylvikt (g/mol) 222.33
MDL-nummer MFCD00187581
InChI-nyckel DHIIUPVOLLOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5,8-trimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge4_000576, 1,3,5-trimethyladamantane-7-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl adamantane-1-carboxylic acid, 1s,3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-3,5,7-trimethyladamantane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5,7-trimethyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5,7-trimethyl
PubChem CID 2802268
IUPAC-namn 3,5,7-trimetyladamantan-1-karboxylsyra
LEDER CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(C2)(C3)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5, 7-Trimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.33
Procent renhet 97%