missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[[[5-(Aminocarbonyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]-4-propoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((5-(Aminocarbonyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazol-4-yl)amino)carbonyl)-4-propoxybenzene |
| CAS | 139756-04-0 |
| Molekylformel | C18H24N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-3-propyl-, 1-Methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-(2-propoxybenzamido)-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 2-Methyl-4-(2-propoxybenzoylamino)-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxamide, 2-Methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-5-propylpyrazole-3-carboxamide, 4-(2-Propoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O3/c1-4-8-13-15(16(17(19)23)22(3)21-13)20-18(24)12-9-6-7-10-14(12)25-11-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H2,19,23)(H,20,24) |
| LEDER | CCCOc1ccccc1C(=O)Nc2c(CCC)nn(C)c2C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-[(2-propoxybenzoyl)amino]-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.41 |
| Formel vikt | 344.1848 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?