Learn More
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-15(2,3)11-9-17(21,8-7-13(18)19)10-12(14(11)20)16(4,5)6/h9-10,21H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 294.1831 |
| Procent renhet | >95% |