Läs mer
[[3,5-Bis[[(1,1-dimetyletyl)dimetylsilyl]oxy]fenyl]metyl]triphenylfosfoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methyl)triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 103929-86-8 |
| Molekylformel | C37H50ClO2PSi2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C37H50O2PSi2.ClH/c1-36(2,3)41(7,8)38-31-26-30(27-32(28-31)39-42(9,10)37(4,5)6)29-40(33-20-14-11-15-21-33,34-22-16-12-17-23-34)35-24-18-13-19-25-35;/h11-28H,29H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1.[Cl-] |
| IUPAC-namn | [3,5-bis[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxy]fenyl]metyl-triphenylfosfanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 649.39 |
| Formel vikt | 648.28 |