Läs mer
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate, Mikromol™
Beskrivning
3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl)-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate |
| CAS | 109467-08-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl)-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 N11 O2 S5 . 2 C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Famotidine Imp. B (EP), Famotidine USP Related Compound B, Famotidine USP RC B, Guanidine, N,N''-[(1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (9CI), Guanidine, N,N''-[(1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Guanidine, N,N''-[2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diylbis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, S,S-dioxide, (Z)-2-butenedioate (1:2), 2H-1,2,4,6-Thiatriazine, guanidine deriv., 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)-amino]-thiazol-4-yl]methyl]-sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide Dimaleate, Famotidine Imp. B (EP) as Dimaleate, Famotidine Related Compound B as Dimaleate, Famotidine Impurity B as Dimaleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N11O2S5.2C4H4O4/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| LEDER | NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[4-[2-[5-[2-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1,1-dioxo-4H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl]ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine |
| Visa mer |