Läs mer
3,5-Bis(chloromethyl)pyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis(chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1210824-61-5 |
| Molekylformel | C7H7Cl2N • HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Rupatadine Impurity 8 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N.ClH/c8-2-6-1-7(3-9)5-10-4-6;/h1,4-5H,2-3H2;1H |
| LEDER | C1=C(CCl)C=NC=C1CCl.Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-bis(chloromethyl)pyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.5 |
| Formel vikt | 210.9722 |