Läs mer
3,5-Bis(chlorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis(chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 21829-31-2 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O6S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 139124 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O6S2/c8-16(12,13)5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)17(9,14)15/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(cc(c1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-bis(chlorosulfonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.14 |
| Formel vikt | 317.8826 |