Läs mer
3,5-Bis(metoxykarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15401699
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401699 1 g 1g
15448946 250 mg 250mg
15411699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64472.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 177735-55-6 | C10H11BO6 | 238,00 g/mol
Det används vid syntesen av 3,4-disubstituerade kumariner via Pd-katalyserade platsselektiva korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används för syntes av
3,4-disubstituerade kumariner via Pd-katalyserade platsselektiva korskopplingsreaktioner.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177735-55-6
Molekylformel C10H11BO6
Molekylvikt (g/mol) 238.00
MDL-nummer MFCD11053854
InChI-nyckel WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-borono-, 1,3-dimethyl ester, 3,5-di methoxycarbonyl phenylboronic acid, acmc-1c6yh, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl-dihydroxyborane
PubChem CID 19363104
IUPAC-namn [3,5-bis(metoxikarbonyl)fenyl]borsyra
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)B(O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.