missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3',5'-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)thymidine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)thymidine-d3 |
| CAS | 1280736-10-8 |
| Molekylformel | C22H39D3N2O5Si2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]thymidine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42N2O5Si2/c1-15-13-24(20(26)23-19(15)25)18-12-16(29-31(10,11)22(5,6)7)17(28-18)14-27-30(8,9)21(2,3)4/h13,16-18H,12,14H2,1-11H3,(H,23,25,26)/t16?,17-,18+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,5S)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.77 |
| Formel vikt | 473.2821 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?