Läs mer
3,5-Bis[[(tert-Butyl)dimethylsilyl]oxy]benzenemethanol, TRC
Produktkod. 30345395
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30345395 250 mg
1 options
Produktkod. 30345395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB415500250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(((tert-Butyl)dimethylsilyl)oxy)benzenemethanol
CAS 103929-84-6
Molekylformel C19H36O3Si2
Kvantitet 250 mg
Synonym 3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C19H36O3Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-11-15(14-20)12-17(13-16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-13,20H,14H2,1-10H3
LEDER OCC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1
IUPAC-namn [3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 368.66
Formel vikt 368.22