Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 709-62-6 |
| Molekylformel | C4 H F6 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2,4-triazole, 3,5-Bis(trifluoromethyl)-s-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF6N3/c5-3(6,7)1-11-2(13-12-1)4(8,9)10/h(H,11,12,13) |
| LEDER | FC(F)(F)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,5-bis(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.061 |
| Formel vikt | 205.007 |