Läs mer
3',5'-Bis(trifluormetyl)acetofenon, 98 %
Produktkod. 11494123
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11494123 5 g 5g
11484123 1 g 1g
11404133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11494123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10341.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30071-93-3
Molekylformel C10H6F6O
Molekylvikt (g/mol) 256.15
MDL-nummer MFCD00009910
InChI-nyckel MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Kemiskt namn eller material 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densitet 1.422
Kokpunkt 85 °C (8 mmHg)
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 5 g
Beilstein 2384789
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etanon
Formel vikt 256.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.