Läs mer
3',5'-Bis(Trifluorometyl)acetofenon, TRC
Produktkod. 30455968
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455968 1 g
1 options
Produktkod. 30455968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7840701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 30071-93-3
Molekylformel C10H6F6O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 1-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmethyl ketone, 3,5-Di(trifluoromethyl)acetophenone, 3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, Bis (Trifluoromethyl)acetophenone
InChI formel InChI=1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 256.14
Formel vikt 256.0323