Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)anilin, 98+%
Produktkod. 10721081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10721081 50 mL Glasflaska 50ml
10357220 10 mL Glasflaska 10ml
10453965 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10721081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185690500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-74-5
Molekylformel C8H5F6N
Molekylvikt (g/mol) 229.12
MDL-nummer MFCD00000394
InChI-nyckel CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 85 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 83 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3NH2
Brytningsindex 1,4330 till 1,435
Kvantitet 50 mL
Formel vikt 229.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.