Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)anilin, 98 %
Produktkod. 11498146
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498146 10 g 10g
11408156 50 g 50g
11418156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15289.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229,125 g/mol
3,5-bis(trifluormetyl)anilin användes vid syntesen av N-[2-hydroxi-l-naftyliden]-3, 5-bis(trifluormetyl)anilin, Schiffs bas och 5,7-bis(trifluormetyl)anilin. Det användes också vid syntesen av N-1-fenyletyl-3,5-bis(trifluorometyl)anilin via titankatalyserad hydroamineringsreaktion och N,Na-bis[3,5-bis(tri-fluormetyl)fenyl]tiourea, organokatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-bis(trifluormetyl)anilin användes vid syntesen av N-[2-hydroxi-l-naftyliden]-3, 5-bis(trifluormetyl)anilin, Schiffs ′bas och 5,7-bis(trifluormetyl)anilin. Det användes också i syntesen av N-1-fenyletyl-3,5-bis(trifluormetyl)anilin via titankatalyserad hydroamineringsreaktion och N,N′ -bis[3,5-bis(tri-fluormetyl)fenyl]tiourea, organokatalysator.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-74-5
Molekylformel C8H5F6N
Molekylvikt (g/mol) 229.125
MDL-nummer MFCD00000394
InChI-nyckel CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.473
Kokpunkt 75 °C till 78 °C (10 mmHg)
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 654318
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 229.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.