Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Produktkod. 10727783 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10727783 1 g Glasflaska 1g
10657061 5 g Glasflaska 5g
10348853 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10727783 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307690010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 401-95-6 | C9H4F6O | 242.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-95-6
Molekylformel C9H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 242.12
MDL-nummer MFCD00010206
InChI-nyckel LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 37°C (1.3 mmHg)
Flampunkt 69°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3CHO
Brytningsindex 1.4215 to 1.4235
Kvantitet 1 g
Formel vikt 242.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.