Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 401-95-6 |
| Molekylformel | C9H4F6O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,5-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 3,5-Ditrifluoromethylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.12 |
| Formel vikt | 242.0166 |