Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)bensenboronsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10275911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275911 1 g Glasflaska 1g
10337761 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351360010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73852-19-4
Molekylformel C8H5BF6O2
Molekylvikt (g/mol) 257.93
MDL-nummer MFCD00051850
InChI-nyckel BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 219°C to 226°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.93
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.