Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)bensenkarboximidamidhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10136802
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10136802 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10320783 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10136802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00749DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97603-94-6
Molekylformel C9H7ClF6N2
Molekylvikt (g/mol) 292.609
MDL-nummer MFCD00276604
InChI-nyckel GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensenkarboximidamid;hydroklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 292.61
Procent renhet 95%