Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)bensenkarboximidamidhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110401
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10136802 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10320783 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10136802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00749DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 97603-94-6
Molekylformel C9H7ClF6N2
Molekylvikt (g/mol) 292.609
MDL-nummer MFCD00276604
InChI-nyckel GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensenkarboximidamid;hydroklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 292.61
Procent renhet 95%