Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11494043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494043 1 g 1g
11404053 5 g 5g
11414053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10300.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39234-86-1 | C8H3ClF6O2S | 312.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39234-86-1
Molekylformel C8H3ClF6O2S
Molekylvikt (g/mol) 312.61
MDL-nummer MFCD00014725
InChI-nyckel BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
PubChem CID 520945
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 34°C to 38°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3621218
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 312.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.