Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide, 97%
Produktkod. 11465583
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465583 25 g 25g
11445583 1 g 1g
11455583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26107-82-4 | C9H6F6N2O | 272.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26107-82-4
Molekylformel C9H6F6N2O
Molekylvikt (g/mol) 272.15
MDL-nummer MFCD00051848
InChI-nyckel GBBRFBSFWKFTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzohydrazide, 3,5-di trifluoromethyl benzhydrazide, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, hydrazide, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzhydrazide, maybridge1_001057, acmc-1cp6z, ksc206c6d
PubChem CID 100265
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensohydrazid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)NN
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Smältpunkt 132°C to 134°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2596448
Formel vikt 272.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.