Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 11493724
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493724 5 g 5g
11403734 25 g 25g
11413734 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493724 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11325.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 725-89-3 | C9H4F6O2 | 258,12 g/mol
In vitro metabolismstudier på en serie 3,5-bis(trifluormetyl)bensyletrar har identifierat 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra som en betydande metabolit som möjligen uppstår genom oxidation av bensylpositionen. Hydroxipropylenheternas reaktivitet demonstrerades genom förestring av porfyrazinderivat med 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra i närvaro av dicyklohexylkarbodiimid och toluen-p-sulfonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
In vitro metabolismstudier på en serie 3,5-bis(trifluormetyl)bensyletrar har identifierat 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra som en betydande metabolit som möjligen uppstår genom oxidation av bensylpositionen. Hydroxipropylenheternas reaktivitet demonstrerades genom förestring av porfyrazinderivat med 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra i närvaro av dicyklohexylkarbodiimid och toluen-p-sulfonsyra.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 725-89-3
Molekylformel C9H4F6O2
Molekylvikt (g/mol) 258.12
MDL-nummer MFCD00000388
InChI-nyckel HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 140 °C till 144 °C
Densitet 1.42
Kvantitet 5 g
Beilstein 2058600
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 258.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.