Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30450735
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450735 5 g
1 options
Produktkod. 30450735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7906305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Molekylformel C9 H4 F6 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
InChI formel InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 258.12
Formel vikt 258.0115