Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947424
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947424 500 g 500g
30930214 1 kg -
30929882 100 g 100g
30932138 25 g 25g
30934152 10 g 10g
30930018 5 g 5g
30935154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30947424 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11443500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 27126-93-8
Molekylformel C9H3F6N
MDL-nummer MFCD00000379
Kvantitet 500 g
LEDER N#CC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 239.12
Procent renhet 98%