Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)bensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490233
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490233 25 g 25g
11480233 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11401.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 785-56-8
Molekylformel C9H3ClF6O
Molekylvikt (g/mol) 276.562
MDL-nummer MFCD00000387
InChI-nyckel WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
PubChem CID 101856
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensoylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densitet 1.526
Kokpunkt 65°C to 67°C (12 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.4332
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2593440
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 276.57
Procent renhet 97%