Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11499546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499546 25 g 25g
11479546 1 g 1g
11489546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19290.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 32707-89-4 | C9H6F6O | 244,136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32707-89-4
Molekylformel C9H6F6O
Molekylvikt (g/mol) 244.136
MDL-nummer MFCD00009907
InChI-nyckel BJTWPJOGDWRYDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenyl-methanol, 3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 3,5-di trifluoromethyl benzyl alcohol, 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 122933
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 40 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2055358
Formel vikt 244.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.