Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)benzylalkohol, TRC
Produktkod. 30449502
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30449502 100 mg
1 options
Produktkod. 30449502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790668100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
Molekylformel C9H6F6O
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3,16H,4H2
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
IUPAC-namn (3,5-bis(trifluormetyl)fenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 244.13
Formel vikt 244.0323