Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensylbromid, 97 %
Produktkod. 10023590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10023590 1 g Glasflaska 1g
10259503 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10023590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32247-96-4
Molekylformel C9H5BrF6
Molekylvikt (g/mol) 307.03
MDL-nummer MFCD00009905
InChI-nyckel ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6700g/mL, 1.67
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3CH2Br
Brytningsindex 1.4440 to 1.446
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.