Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensylbromid, TRC
Produktkod. 30343088
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30343088 500 mg
1 options
Produktkod. 30343088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB585575500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide
CAS 32247-96-4
Molekylformel C9H5BrF6
Kvantitet 500 mg
Synonym alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
LEDER FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 307.03
Formel vikt 305.9479