Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensylbromid, TRC
Produktkod. 30339282
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30339282 5 g
1 options
Produktkod. 30339282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5855755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide
CAS 32247-96-4
Molekylformel C9H5BrF6
Kvantitet 5 g
Synonym alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
LEDER FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 307.03
Formel vikt 305.9479