Läs mer
3,5-Bis(trifluormetyl)bensylamin, 95 %
Produktkod. 10531151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10531151 1 g Glasflaska 1g
10167993 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10531151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305640010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 85068-29-7 | C9H7F6N | 243,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-29-7
Molekylformel C9H7F6N
Molekylvikt (g/mol) 243.15
MDL-nummer MFCD00009909
InChI-nyckel DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46 °C till 55 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 82 °C till 84 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 78 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin massa, bitar eller kristaller och pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.