Läs mer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470388 1 g 1g
11480388 5 g 5g
11490388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24553.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85068-29-7
Molekylformel C9H7F6N
Molekylvikt (g/mol) 243.152
MDL-nummer MFCD00009909
InChI-nyckel DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC-namn [3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Smältpunkt 54°C to 60°C
Kokpunkt 81°C to 83°C (13 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 7209267
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 243.15
Procent renhet 97%