Läs mer
3,5-bis(trifluormetyl)brombensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10249173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10249173
Brand: Thermo Scientific Acros 307700500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-70-1
Molekylformel C8H3BrF6
Molekylvikt (g/mol) 293.01
InChI-nyckel CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC-namn 1-brom-3,5-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Smältpunkt -16.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7100g/mL, 1.71
Kokpunkt 154.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3)2C6H3Br
Brytningsindex 1.4260 to 1.4280
Kvantitet 50 g
Formel vikt 293.01
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.